Wichtige Dokumente
8.03527
Sigma-Aldrich
Dodecylamine
for synthesis
Synonym(e):
Laurylamin, 1-Aminododecan
Größe auswählen
100 G
39,60 €
500 G
74,40 €
39,60 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
39,60 €
500 G
74,40 €
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)11NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
185.35
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
EG-Index-Nummer:
204-690-6
NACRES:
NA.22
39,60 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
<2 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (GC)
Form
solid
Wirksamkeit
1020 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
247-249 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
25-28 °C
Übergangstemp.
flash point >110 °C
Dichte
0.80 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
NCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H27N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-13H2,1H3
InChIKey
JRBPAEWTRLWTQC-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 97.0 % (a/a)
Schmelzbereich: ≥ 25 °C
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
239.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
115 °C - closed cup