Wichtige Dokumente
8.03462
Sigma-Aldrich
1-Dodecanol
for synthesis
Synonym(e):
Laurylalkoholl, Dodecylalkohol
Größe auswählen
100 ML
26,90 €
1 L
52,30 €
26,90 €
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
26,90 €
1 L
52,30 €
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)11OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.33
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
EG-Index-Nummer:
203-982-0
NACRES:
NA.22
bp:
229 °C
26,90 €
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
for synthesis
synthesis grade
Qualitätsniveau
Dampfdruck
0.08 mbar ( 38 °C)
Assay
≥98% (GC)
Form
paste
Selbstzündungstemp.
255 °C
Wirksamkeit
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
dilution
(for synthesis)
bp
229 °C
mp (Schmelzpunkt)
24 °C
Übergangstemp.
flash point 134.8 °C
Löslichkeit
0.004 g/L
Dichte
0.9 g/cm3 at 16 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
OCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H26O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h13H,2-12H2,1H3
InChIKey
LQZZUXJYWNFBMV-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Facile synthesis of microencapsulated 1-dodecanol/melamine-formaldehyde: This study discusses the development of phase change material for thermal energy storage, using 1-dodecanol encapsulated in melamine-formaldehyde. (Kumar et al., 2021).
  • PDMS modified membranes by 1-dodecanol: This research examines the effect of 1-dodecanol on ethanol removal via pervaporation, highlighting improvements in separation processes. (León and Fontalvo, 2019).
  • Liquid–liquid equilibria for 1-dodecanol system: The study presents experimental data and predictions on the liquid–liquid equilibria involving 1-dodecanol, valuable for chemical engineering applications. (Pérez et al., 2016).
  • Nanometer confinement induces nematic order in 1-Dodecanol: Investigating the phase behavior of 1-dodecanol under nanometer confinement, this research provides insights into material science and nanotechnology. (Yamaguchi et al., 2018).
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 22 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 26 °C
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
249.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
121 °C - closed cup