Wichtige Dokumente
8.03247
Sigma-Aldrich
1-(Dimethylamino)-2-propanol
for synthesis
Synonym(e):
N-(2-Hydroxypropyl)-N,N-dimethylamin, N,N-Dimethylisopropanolamin
Größe auswählen
100 ML
32,50 €
500 ML
45,50 €
32,50 €
0 left in stock
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
32,50 €
500 ML
45,50 €
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH(OH)CH2N(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
103.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
EG-Index-Nummer:
203-556-4
NACRES:
NA.22
32,50 €
0 left in stock
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
17.5 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
225 °C
Wirksamkeit
1360 mg/kg LD50, oral (Rat)
Expl.-Gr.
2.7-11.1 % (v/v)
pH-Wert
11 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
125-127 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-85 °C
Übergangstemp.
flash point 26 °C
Dichte
0.85 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
N(CC(O)C)(C)C
InChI
1S/C5H13NO/c1-5(7)4-6(2)3/h5,7H,4H2,1-3H3
InChIKey
NCXUNZWLEYGQAH-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.849 - 0.850
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
78.8 °F - DIN 51755 Part 1
Flammpunkt (°C)
26 °C - DIN 51755 Part 1