8.03211
Decanal
for synthesis
Synonym(e):
Decanal, Capraldehyde
Größe auswählen
57,20 €
Voraussichtliches Versanddatum27. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
57,20 €
Voraussichtliches Versanddatum27. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
0.1 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (GC)
Selbstzündungstemp.
200 °C
Wirksamkeit
3096 mg/kg LD50, oral (Rat)
4183 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
207-209 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
7 °C
Übergangstemp.
flash point 87 °C
Dichte
0.83 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O=CCCCCCCCCC
InChI
1S/C10H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h10H,2-9H2,1H3
InChIKey
KSMVZQYAVGTKIV-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.826 - 0.829
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
181.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
83 °C - closed cup