This product is not a certified reference material. Currently, there are no CRM standards available that contain only Decane. However, there are several that include decane as a component. Please see the link below to review one of these product options:
https://www.sigmaaldrich.com/product/supelco/49452u
Wichtige Dokumente
30540
Decan
analytical standard
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Dampfdichte
4.9 (vs air)
Dampfdruck
1 mmHg ( 16.5 °C)
3.77 mmHg ( 37.7 °C)
Assay
≥99.8% (GC)
Selbstzündungstemp.
410 °F
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Expl.-Gr.
2.6 %
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.411 (lit.)
n20/D 1.412
bp
174 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−30 °C (lit.)
Dichte
0.73 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
petroleum
Format
neat
SMILES String
CCCCCCCCCC
InChI
1S/C10H22/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
InChIKey
DIOQZVSQGTUSAI-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
114.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
46.0 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
Separation of Decane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Docosane; Tetracosane; Hexacosane; Octacosane
-
Decane 30540 Is it a CRM?
1 Antwort-
Hilfreich?