Wichtige Dokumente
8.03206
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylbenzylamine
for synthesis
Synonym(e):
N-Benzyldimethylamin, BDMA
Größe auswählen
250 ML
38,40 €
1 L
124,00 €
38,40 €
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 ML
38,40 €
1 L
124,00 €
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2N(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
135.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
EG-Index-Nummer:
203-149-1
NACRES:
NA.22
38,40 €
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
2.4 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
410 °C
Wirksamkeit
290 mg/kg LD50, oral (Rat)
695 mg/kg LD50, skin (Rat)
Expl.-Gr.
0.9-6.3 % (v/v)
pH-Wert
10 (20 °C, 10 g/L in H2O, saturated solution)
bp
180-183 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-75 °C
Übergangstemp.
flash point 55 °C
Löslichkeit
8 g/L
Dichte
0.90 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
N(Cc1ccccc1)(C)C
InChI
1S/C9H13N/c1-10(2)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,8H2,1-2H3
InChIKey
XXBDWLFCJWSEKW-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98 %
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.898 - 0.901
Wasser (K. F.): ≤ 0.5 %
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
134.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
57 °C - closed cup