Dokumente
8.01847
Sigma-Aldrich
n-Butyl vinyl ether
(stabilised with 100 ppm KOH) for synthesis
Synonym(e):
Vinylbutylether
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
EG-Index-Nummer:
203-860-7
Dampfdruck
51 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Selbstzündungstemp.
190 °C (DIN 51794)
Wirksamkeit
10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
3300 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
1.2-8.6 % (v/v)
bp
93-94 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-113 °C
Übergangstemp.
flash point -6 °C (DIN 51755 Part 1)
Dichte
0.78 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C6H12O/c1-3-5-6-7-4-2/h4H,2-3,5-6H2,1H3
InChIKey
UZKWTJUDCOPSNM-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.778 - 0.779
Peroxide (als H₂O₂): ≤ 0.005 %
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
10.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-12 °C - closed cup