Merck
109983
Sigma-Aldrich
2-Chlorethylvinylether
99%, contains triethanolamine as stabilizer, contains MEHQ as stabilizer
Synonym(e):
(2-Chloroethoxy)ethene, 1-Chloro-2-vinyloxyethane, 2-Chloroethyl vinyl ether, 2-Vinyloxyethyl chloride, Vinyl 2-chloroethyl ether
About This Item
Lineare Formel:
ClCH2CH2OCH=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
106.55
Beilstein:
773787
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Dampfdruck
760 mmHg ( 109 °C)
Qualitätsniveau
Assay
99%
Enthält
300-500 triethanolamine as stabilizer
50-100 MEHQ as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.438 (lit.)
bp
109 °C (lit.)
Dichte
1.048 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
ClCCOC=C
InChI
1S/C4H7ClO/c1-2-6-4-3-5/h2H,1,3-4H2
InChIKey
DNJRKFKAFWSXSE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameSkull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
60.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
16 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)