Merck
182656
Sigma-Aldrich
Poly(ethylvinylether)
average Mw ~3,800 by GPC
Synonym(e):
Ethyl vinyl ether homopolymer, Vinyl ethyl ether polymer
Größe auswählen
100 G
103,00 €
103,00 €
Versandbereit am16. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
103,00 €
About This Item
Lineare Formel:
[-CH2CH(OC2H5)-]n
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
103,00 €
Versandbereit am16. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
22.5 mmHg ( 20 °C)
Selbstzündungstemp.
446 °F
Mol-Gew.
average Mw ~3,800 by GPC
Brechungsindex
n20/D 1.454 (lit.)
Übergangstemp.
Tg −60 °C
Dichte
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOC=C
InChI
1S/C4H8O/c1-3-5-4-2/h3H,1,4H2,2H3
InChIKey
FJKIXWOMBXYWOQ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1