Wichtige Dokumente
8.01811
Sigma-Aldrich
Benzyl cyanide
for synthesis
Synonym(e):
Phenylacetonitril, α-Tolunitril
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H7N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
117.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352117
EG-Index-Nummer:
205-410-5
Dampfdruck
0.2 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
590 °C
Wirksamkeit
270 mg/kg LD50, oral (Rat)
270 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
66 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-24 °C
Übergangstemp.
flash point 102 °C
Löslichkeit
0.1 g/L
Dichte
1.02 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C8H7N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6H2
InChIKey
SUSQOBVLVYHIEX-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.015 - 1.017
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
215.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
102 °C - closed cup