Merck
733024
Sigma-Aldrich
Benzonitrile-(nitrile-13C)
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonym(e):
Phenyl cyanide-13C
About This Item
Lineare Formel:
C6H513CN
Molekulargewicht:
104.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
98% (CP)
Form
liquid
bp
191 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-13 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
N#[13C]c1ccccc1
InChI
1S/C7H5N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H/i6+1
InChIKey
JFDZBHWFFUWGJE-PTQBSOBMSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
158.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
70 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)