Wichtige Dokumente
8.01791
Sigma-Aldrich
Chlorbenzol
for synthesis
Synonym(e):
Chlorbenzol, Monochlorbenzol, Benzolchlorid, Phenylchloride
Größe auswählen
100 ML
24,70 €
1 L
41,20 €
2.5 L
72,20 €
25 L
461,00 €
24,70 €
Voraussichtliches Versanddatum24. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
24,70 €
1 L
41,20 €
2.5 L
72,20 €
25 L
461,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H5Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
112.56
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
EG-Index-Nummer:
203-628-5
NACRES:
NA.22
Assay:
≥99% (GC)
bp:
132 °C/1013 hPa
Dampfdruck:
12 hPa ( 20 °C)
24,70 €
Voraussichtliches Versanddatum24. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
12 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
590 °C
Wirksamkeit
2000-4000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Expl.-Gr.
1.3-11 % (v/v)
pH-Wert
7 (20 °C)
bp
132 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-45 °C
Übergangstemp.
flash point 27 °C
Dichte
1.11 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
Clc1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChIKey
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Chlorbenzolist eine farblose und entzündbare aromatische Verbindung. In verschiedenen Industrienwird Chlorbenzol primär als Lösungsmittel, als Entfettungsmittel und alschemisches Zwischenprodukt genutzt.
Anwendung
Chlorbenzol wird wie folgt als Lösungsmittel eingesetzt:
  • Bei der Herstellung von Polyurethan-Isophorondiisocyanat-Mikrokapseln durch Grenzflächenpolymerisation des Polyurethan-Präpolymers.[1]
  • Zur Herstellung neuer Donatormoleküle LGC-D073 für organische Solarzellen, die aus einem Kern (Carbazol), einem π-Linker (DPP) und einer Endeinheit (Rhodanin) bestehen.[2]
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Bereich%): ≥ 99,0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/4 °C): 1,105–1,107
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
80.6 °F
Flammpunkt (°C)
27 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Preparation of polyurethane microcapsules with different polyols component for encapsulation of isophorone diisocyanate healing agent
Kardar P
Progress in Organic Coatings, 89, 271-276 (2015)
Carbazole and rhodanine based donor molecule with improved processability for high performance organic photovoltaics
Nho S, et al.
Dyes and Pigments, 151, 272-278 (2018)