Wichtige Dokumente
8.00821
Sigma-Aldrich
Pentanoic acid
for synthesis
Synonym(e):
Pentanoic acid, Valeric acid
Größe auswählen
100 ML
26,90 €
500 ML
38,40 €
1 L
64,80 €
26,90 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
26,90 €
500 ML
38,40 €
1 L
64,80 €
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)3COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
102.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
203-677-2
NACRES:
NA.22
26,90 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
0.3 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
360 °C
Wirksamkeit
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
1.8-7.3 % (v/v)
pH-Wert
2.7 (20 °C, 40 g/L in H2O)
bp
186 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-32 °C
Übergangstemp.
flash point 86 °C
Löslichkeit
40 g/L
Dichte
0.938 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
OC(=O)CCCC
InChI
1S/C5H10O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)
InChIKey
NQPDZGIKBAWPEJ-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.938 - 0.940
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
192.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
89 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2