Dokumente
8.00457
Sigma-Aldrich
Butyric acid
for synthesis
Synonym(e):
Butyric acid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H8O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
88.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
203-532-3
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
0.56 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
425 °C
Wirksamkeit
2940 mg/kg LD50, oral (Rat)
509 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
2-12.3 % (v/v)
pH-Wert
2.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
162-165 °C/1013 mbar
mp (Schmelzpunkt)
-8--5 °C
Übergangstemp.
flash point 69 °C
Dichte
0.96 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)
InChIKey
FERIUCNNQQJTOY-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.956 - 0.958
Wasser (K. F.): ≤ 0.2 %
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
161.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
72 °C - closed cup