Wichtige Dokumente
8.00239
Sigma-Aldrich
Benzyl cinnamate
for synthesis
Synonym(e):
Benzyl cinnamate, Benzyl trans-3-phenylpropenoate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H14O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
EG-Index-Nummer:
203-109-3
Dampfdruck
<0.1 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
crystals
Wirksamkeit
5530 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
350 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
34 °C
Übergangstemp.
flash point 180 °C
Löslichkeit
<10 mg/L
Dichte
1.109 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C16H14O2/c17-16(12-11-14-7-3-1-4-8-14)18-13-15-9-5-2-6-10-15/h1-12H,13H2/b12-11+
InChIKey
NGHOLYJTSCBCGC-VAWYXSNFSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 33 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 36 °C
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°C)
180 °C