Wichtige Dokumente
71549
Sigma-Aldrich
S Tag Monoclonal Antibody
About This Item
UNSPSC-Code:
51111800
NACRES:
NA.41
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable