71281
ProteoJuice Proteintransfektionsreagenz
Efficient protein delivery into mammalian cells
Synonym(e):
Protein transfection reagent, Transfection reagent
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Novagen®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Methode(n)
transfection: suitable
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
<p>Das ProteoJuice<TMSYMBOL></TMSYMBOL> Proteintransfektionsreagenz ist ein effektives Reagenz für die Transfektion von intakten funktionellen Proteinen und Peptiden in Säugetierzellen mit minimaler Toxizität und breiter Zellspezifität. Die Chemie von ProteoJuice unterscheidet sich wesentlich von Proteineinbringungssystemen, die auf Lipiden oder Proteintransduktionsdomänen basieren. ProteoJuice bildet mit dem Protein einen nicht-kovalenten Komplex, der vor dem Abbau durch endosomale Proteasen schützt und dafür sorgt, dass das Protein intakt in die Zelle gelangt. Die Proteintransfektion mit ProteoJuice ist ideal für funktionelle Studien, die Bereitstellung bioaktiver oder hemmender Proteine, das Screening von Peptidbibliotheken, die Untersuchung der subzellulären Lage und des Turnovers sowie die transiente Komplementierung einer unterdrückten Genexpression. Lebende Zellen können innerhalb von weniger als zwei Stunden nach der Einbringung untersucht werden, um die Auswirkungen des eingebrachten Materials zu bestimmen, ohne dass eine Zellfixierung erforderlich ist.
<p>Das ProteoJuice Proteintransfektionsreagenz wurde bereits erfolgreich für die Übertragung von großen Proteinen (z. B. Antikörper), kleinen Proteinen (z. B. Histone) und Peptiden eingesetzt.
Warnhinweis
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable