71147
pACYCDuet-1-DNA – Novagen
pACYCDuet-1 is designed for the coexpression of two target genes. The vector encodes two multiple cloning sites (MCS) each of which is receded by a T7 promoter, lac operator and ribosome binding site.
Synonym(e):
pACYCDuet Vector
Größe auswählen
534,00 €
Voraussichtliches Versanddatum14. April 2025
Größe auswählen
About This Item
534,00 €
Voraussichtliches Versanddatum14. April 2025
Empfohlene Produkte
Rekombinant
expressed in E. coli
Qualitätsniveau
Markierung
His tagged
S-Tag tagged
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Novagen®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Replikationsursprung
p15A
Promotor
Promoter name: T7
Auswahl
chloramphenicol
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−70°C
Allgemeine Beschreibung
pACYCDuet-1 ist für die Co-Expression von zwei Zielgenen vorgesehen. Der Vektor kodiert für zwei multiple Klonierungsstellen (MCS), denen jeweils ein T7-Promotor, ein lac-Operator und eine Ribosomen-Bindungsstelle (rbs) nachgeschaltet sind. Der Vektor trägt auch das P15A-Replikon, das lacI-Gen und das Chloramphenicol-Resistenzgen. Dieser Vektor kann zur Co-Expression von bis zu acht Zielgenen im entsprechenden Wirtsstamm in dieselbe Zelle mit pETDuet-1, pCDFDuet-1 und pRSFDuet-1 oder pCOLADuet-1 transformiert werden. Die in MCS-1 eingefügten Gene können mit dem ACYCDuetUP1-Primer und dem DuetDOWN1-Primer sequenziert werden. Die in MCS-2 eingefügten Gene können mit dem DuetUP2-Primer und dem T7-Terminator-Primer sequenziert werden.
Die gewerbliche Nutzung dieses Produkts erfordert eine kommerzielle Lizenz der EMD Millipore Corporation. Die gewerbliche Nutzung beinhaltet u. a. (1) die Verwendung des Produkts oder seiner Komponenten bei der Fertigung, (2) die Verwendung des Produkts oder seiner Komponenten für die Bereitstellung einer Dienstleistung, von Informationen oder Daten gegen eine entsprechende Vergütung an andere, (3) die Verwendung des Produkts oder seiner Komponenten (oder deren Derivate) zu therapeutischen, diagnostischen oder prophylaktischen Zwecken (auch als Teil eines Geräts, Chips, Assays oder sonstigen Produkts) oder (4) den Weiterverkauf des Produkts oder seiner Komponenten ungeachtet dessen, ob dieses Produkt oder seine Komponenten für die Verwendung in der Forschung weiterverkauft werden. Keine hier enthaltenen Aussagen sind so auszulegen, als würden sie erklären oder versichern, dass für die Verwendung dieses Produkts keine zusätzlichen Rechte Dritter erforderlich seien.
Warnhinweis
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable