71077
X-Gal-Lösung – Novagen
Convenience for blue/white screening
Synonym(e):
X-Gal solution
Größe auswählen
152,00 €
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
152,00 €
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
solution
Hersteller/Markenname
Novagen®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Methode(n)
tissue culture: suitable
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Warnhinweis
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
188.6 °F
Flammpunkt (°C)
87 °C