Dokumente
70607
Millipore
4X SDS-Probenpuffer
Synonym(e):
SDS sample buffer
About This Item
UNSPSC-Code:
41105337
NACRES:
NC.01
Form
solution
Hersteller/Markenname
Novagen®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Versandbedingung
ambient
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Der 4X SDS-Probenpuffer ist eine Standardformulierung, die häufig für die SDS-PAGE-Analyse von Proteinen verwendet wird. Die Lösung enthält DTT zur vollständigen Denaturierung der Disulfidbindungen. Der Puffer kann für die meisten Anwendungen in 2-facher Konzentration verwendet werden.
Anwendung
Der 4X SDS-Probenpuffer wird zur Denaturierung von Proteinlysaten für die Western-Blot-Analyse verwendet. Darüber hinaus wird er auch verwendet, um immunpräzipitierte Komplexe für die Western-Blot-Analyse zu kochen.
Warnhinweis
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Rechtliche Hinweise
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
PP2A protects podocytes against Adriamycin-induced injury and epithelial-to-mesenchymal transition via suppressing JIP4/p38-MAPK pathway
Lu Z, et al.
Cytotechnology, 1-17 (2021)
Ana Artero-Castro et al.
International journal of molecular sciences, 22(4) (2021-03-07)
Hereditary retinal dystrophies (HRD) represent a significant cause of blindness, affecting mostly retinal pigment epithelium (RPE) and photoreceptors (PRs), and currently suffer from a lack of effective treatments. Highly specialized RPE and PR cells interact mutually in the functional retina
Artikel
Explore the impact of water quality on protein electrophoresis and Western blotting. Learn about the role of ultrapure water and its effect on chemiluminescent signals in Western blotting.