7052X
Papanicolaou OG-6
HARLECO® Cytoplasmic counterstain for Pap staining technique
Synonym(e):
PAP Counterstain
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
liquid
mp (Schmelzpunkt)
-0.1 °C
Übergangstemp.
flash point 15 °C
Dichte
0.79 g/cm3
λmax
493-503 nm
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
15-25°C
Anwendung
For In-Vitro Diagnostic Use.
For Professional Use.
Cytoplasmic counterstain for Pap staining technique.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
59.0 °F
Flammpunkt (°C)
15 °C