Merck
1.09272
Sigma-Aldrich
Papanicolaou-Lösung 3b Polychromlösung EA 50
for cytology
About This Item
UNSPSC-Code:
41116113
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Form
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
Übergangstemp.
flash point 17 °C
Dichte
0.82 g/cm3 at 20 °C
Anwendung(en)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Papanicolaou-Lösung 3b polychromatische Lösung EA 50– für die Zytologie ist eine gebrauchsfertige Lösung für die humanmedizinische Zelldiagnostik und dient dem Zweck der zytologischen Untersuchung von Probenmaterial menschlichen Ursprungs, zum Beispiel gynäkologische und klinisch-zytologische Probenmaterialien. Das Verfahren nach Papanicolaou ist das am häufigsten verwendete Färbungsverfahren für zytologische Proben und ist für die Färbung von exfoliativen Zellen in zytologischen Proben vorgesehen. Im ersten Schritt werden die Zellkerne gefärbt, entweder progressiv oder regressiv mit einer Hämatoxylinlösung (Hämatoxylinlösung modifiziert nach Gill II (Produktnummer 1.05175), Papanicolaou-Lösung 1a Harris Hämatoxylinlösung (Produktnummer 1.09253)) oder Papanicolaou Lösung 1b Hämatoxylinlösung S (Produktnummer 1.09254). Die Zellkerne werden blau bis dunkelviolett gefärbt. Beim progressiven Hämatoxylinfärbungsverfahren wird die Färbung bis zum Endpunkt ausgeführt, wonach der Objektträger in Leitungswasser gebläut wird. Beim regressiven Verfahren wird das Material überfärbt und die überschüssige Färbungslösung wird durch Säurewaschschritte gefolgt von einem Bläuungsschritt entfernt. Die Strukturen der Zellkerne sind durch das regressive Verfahren besser differenziert und sichtbar. Der zweite Färbungsschritt ist die zytoplasmische Färbung durch orangefarbene Färbungslösung (Papanicolaou-Lösung 2b Orange II-Lösung 1.106887) oder Papanicolaou-Lösung 2a Orange G-Lösung (OG6) (Produktnummer 1.06888) zum Aufzeigen von reifen und keratinisierten Zellen. Die Zielstrukturen werden verschieden stark orange gefärbt. Der dritte Färbungsschritt verwendet die sogenannte Polychromlösung, eine Mischung aus Eosin, hellgrün SF und Bismarck-Braun, Papanicolaou-Lösung 3a polychromatische Lösung EA 31 (Produktnummer 1.09271), Papanicolaou-Lösung 3b polychromatische Lösung EA 50 (Produktnummer 1.09272), Papanicolaou-Lösung 3c polychromatische Lösung EA 65 (Produktnummer 1.09270) oder Papanicolaou-Lösung 3d polychromatische Lösung EA 65 (Produktnummer 1.09269). Die Polychromlösung wird verwendet, um die Differenzierung des Plattenepithels darzustellen. Papanicolaou-Lösung 3b polychromatische Lösung EA 50 erzeugt ein blau-grün-rosarotes Färbungsergebnis in klinischem Probenmaterial.
Die 500-ml-Flasche ergibt 1500–2000 Färbungen. Dieses Produkt ist als IVD registriert und weist eine CE-Markierung auf. Weitere Details finden Sie in der Gebrauchsanweisung. Diese Gebrauchsanweisung kann auf dieser Website heruntergeladen werden.
Hinweis zur Analyse
Eignung für die Mikroskopie (Vaginalabstriche): entspricht
Zellkerne: blau bis dunkelviolett
Cyanophiles Zytoplasma: blau-grün
Eosinophiles Zytoplasma: rosa
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
62.6 °F
Flammpunkt (°C)
17 °C