Merck
70236-M
Sigma-Aldrich
Kompetente Singles BL21(DE3)pLysS-Zellen – Novagen
Escherichia coli, rod shaped
Synonym(e):
BL21(DE3) competent cells, Competent bacterial cells
Größe auswählen
11 REACTIONS
213,00 €
213,00 €
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
11 REACTIONS
213,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41106202
NACRES:
NA.54
213,00 €
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Produktbezeichnung
Kompetente Singles BL21(DE3)pLysS-Zellen – Novagen,
Biologische Quelle
Escherichia coli
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Novagen®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Wachstumsmodus
adherent or suspension
Morphologie
rod shaped
Methode(n)
microbiological culture: suitable
Zelltransformation
transformation efficiency: >2×107 cfu/μg
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Allgemeine Beschreibung
Genotyp: F-ompT hsdSB(rB- mB-) gal dcm (DE3) pLysS (CamR)
Dieses Produkt enthält genetisch veränderte Organismen (GVO). In der EU sind GVO durch die Richtlinien 2001/18/EG und 2009/41/EG des Europäischen Parlaments und Rates und ihre nationale Umsetzung in den Mitgliedstaaten reguliert. Wir sind aufgrund dieser Vorschriften gesetzlich verpflichtet, bestimmte Informationen zu Ihrer Person und zu der Einrichtung, in der die GVO verwendet werden, anzufordern. Das Endverbleibserklärungsformular (EVE-Formular) ist hier here zu finden.
BL21-Stämme sind die am häufigsten verwendeten Wirte für die Proteinexpression aus pET-Rekombinanten und haben den Vorteil, dass ihnen sowohl lon- als auch ompT-Proteasen fehlen.
DE3 weist darauf hin, dass der Wirt ein Lysogen von λDE3 ist und daher eine chromosomale Kopie des T7-RNA-Polymerase-Gens enthält, das durch den lacUV5-Promoter kontrolliert wird. Solche Stämme eignen sich zur Herstellung von Protein aus Zielgenen, die in pET-Vektoren kloniert werden, wobei IPTG als Induktor verwendet wird.
pLysS-Stämme exprimieren T7-Lysozym, das die basale Expression von T7-RNA-Polymerase vor der Induktion weiter unterdrückt, wodurch die pET-Rekombinanten, welche Zielproteine codieren, die das Zellwachstum und die Zellviabilität beeinflussen, stabilisiert werden.
Komponenten
•11 oder 22Kompetente Singles-Zellen•2 oder 4 × 2 mlSOC-Medium•10 µlTest-Plasmid
Warnhinweis
Toxizität: Mehrere Toxizitätswerte, siehe MSDS (O)
Rechtliche Hinweise
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fragen
1-2 von 2 Fragen  
  1. How many µL are in each tube of the singles?
    1 Antwort
    1. Each reaction tube contains 50 ul of competent cells. This product is available as a set of 11 or 22 tubes or reactions.
      Hilfreich?
  2. What is the difference between the strain expressing pLysE and pLysS?
    1 Antwort
    1. Products 69451-M and 70236-M are exactly the same competent cells. The only difference is in the packaging. The 70236 is already in 50uL aliquots, which are single-use, each aliquot is used for one reaction. This reference is available in two sizes of 11 or 22 reactions. While product 69451 is available in single 0.4 or 1mL volumes which may be thawed once and dispensed to smaller aliquots.
      The difference between the 69451-M/70236-M products and the CMC0015 BL21 is the type of plasmid that they express for the T7 lysozymes. The expression of T7 lysozyme reduces the basal expression of the target genes, inhibiting the T7 RNA polymerase. Specifically, with the expression of the plasmid pLysE (Ref. CMC0015) a higher expression of the levels of T7 Lysozime is obtained in comparison with the plasmid pLysS (ref. 69451-M/70236-M). Consequently, with reference CMC0015 there is even less risk of basal expression of the target protein in the absence of IPTG stimulation. This could be particularly relevant for toxic proteins that could affect competent cell viability.
      Hilfreich?