Merck
69026
Millipore
T7•Tag®-Antikörper-Agarose
Synonym(e):
T7 Tag Antibody
About This Item
UNSPSC-Code:
41106500
NACRES:
NA.56
Form
liquid
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Novagen®
Lagerbedingungen
do not freeze
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Die T7•Tag-Antikörper-Agarose wurde für die schnelle Immunaffinitätsaufreinigung von Zielproteinen entwickelt, die die T7•Tag-Sequenz (d. h. die aminoterminalen 11 AS des T7-Gen-10-Proteins) tragen. Die Aufreinigung basiert auf der Bindung der Zielproteine an den monoklonalen Antikörper T7•Tag, der kovalent an vernetzte Agarose-Kügelchen gekoppelt ist, dem Auswaschen der ungebundenen Proteine und dem Eluieren bei einem pH-Wert von 2,2. Die Kapazität variiert etwas zwischen den verschiedenen Zielproteinen, aber die Kügelchen sind so standardisiert, dass sie mindestens 300 µg T7•Tag-β-Galactosidase pro Milliliter abgesetzten Harzes binden. Die Kügelchen können sowohl im Batch- als auch im Säulenverfahren verwendet und mindestens fünfmal ohne Verlust der Bindungsaktivität wiederverwendet werden.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rechtliche Hinweise
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
T7-Tag is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Satoshi Hirano et al.
Autophagy, 12(2), 312-326 (2016-02-24)
MAP1LC3/LC3 (a mammalian ortholog family of yeast Atg8) is a ubiquitin-like protein that is essential for autophagosome formation. LC3 is conjugated to phosphatidylethanolamine on phagophores and ends up distributed both inside and outside the autophagosome membrane. One of the well-known
Sara R Heras et al.
Nature structural & molecular biology, 20(10), 1173-1181 (2013-09-03)
More than half of the human genome is made of transposable elements whose ongoing mobilization is a driving force in genetic diversity; however, little is known about how the host regulates their activity. Here, we show that the Microprocessor (Drosha-DGCR8)
Subhashini Sadasivam et al.
Genes & development, 26(5), 474-489 (2012-03-07)
Cell cycle progression is dependent on two major waves of gene expression. Early cell cycle gene expression occurs during G1/S to generate factors required for DNA replication, while late cell cycle gene expression begins during G2 to prepare for mitosis.
Kazufumi Ohshiro et al.
Genes & cancer, 11(1-2), 43-52 (2020-06-25)
Recently, we observed that the TGF-β pathway is altered in 39% of HCCs. The alterations are correlated with a raised HMGA2 level. Therefore, we compared genetic alterations of HMGA2 and 43 TGF-β pathway core genes in HCC patients from TCGA
Hongwen Chen et al.
Nature communications, 13(1), 4273-4273 (2022-07-26)
3-Hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A reductase (HMGCR) is the rate-limiting enzyme in cholesterol synthesis and target of cholesterol-lowering statin drugs. Accumulation of sterols in endoplasmic reticulum (ER) membranes accelerates degradation of HMGCR, slowing the synthesis of cholesterol. Degradation of HMGCR is inhibited