Wichtige Dokumente
681668
Sigma-Aldrich
Wnt-Synergist, QS11 – CAS 944328-88-5 – Calbiochem
A cell-permeable purine compound that binds ARFGAPs (Kd = 364 and 620 nM for AMAP1 and ARFGAP1, respectively) and acts as a broad specificity ARFGAPs inhibitor (GTPase activating proteins of ADP-ribosylation factor).
Synonym(e):
Wnt-Synergist, QS11 – CAS 944328-88-5 – Calbiochem, QS11, Aktivator II des Wnt-Signalwegs
Größe auswählen
5 MG
205,00 €
205,00 €
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
205,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C36H33N5O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
567.68
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
205,00 €
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
pale amber
Löslichkeit
ethanol: 20 mg/mL
DMSO: 50 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[n]3(c4nc(nc(c4nc3)N[C@H](CO)Cc7ccccc7)Oc5cc6c(cc5)CCC6)Cc1ccc(cc1)c2ccccc2
InChI
1S/C36H33N5O2/c42-23-31(20-25-8-3-1-4-9-25)38-34-33-35(40-36(39-34)43-32-19-18-28-12-7-13-30(28)21-32)41(24-37-33)22-26-14-16-29(17-15-26)27-10-5-2-6-11-27/h1-6,8-11,14-19,21,24,31,42H,7,12-13,20,22-23H2,(H,38,39,40)/t31-/m0/s1
InChIKey
DOKZLKDGUQWMSX-HKBQPEDESA-N
Allgemeine Beschreibung
Eine zellpermeable Purinverbindung, die ARFGAPs (GTPase-aktivierende Proteine des ADP-Ribosylierungsfaktors) bindet (Kd = 364 und 620 nM für AMAP1 bzw. ARFGAP1) und als ARFGAPs-Inhibitor mit breiter Spezifität wirkt. Es hat sich gezeigt, dass sie mit Wnt-3a synergiert und spezifisch den kanonischen Wnt/β-Catenin-Signalweg sowohl in vitro (2-, 40- und 200-fache Erhöhung der basalen Transkriptionsaktivität durch QS11, Wnt-3a bzw. QS11/Wnt-3a in einem Super(8X)TOPFlash-Reporter-Assay unter Verwendung von HEK293-Zellen) als auch in vivo (bei der Induktion der Achsenduplikation bei Xenopus-Embryonen) aktiviert. Berichten zufolge blockiert sie außerdem die Migration von AMAP1-überexprimierenden MDA-MB-231-Zellen (86%ige Hemmung bei 2,5 µM).
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Zulassungsprüfung (Z)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Zhang, Q., et al. 2007. Proc. Natl. Acad. Sci. USA104, 7444.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable