Wichtige Dokumente
670105
Millipore
UDP-α-D-N-Acetylgalactosamine, Disodium Salt
Useful in synthesis of aryl azide derivatives that can be used in affinity labeling of glycosyltransferases and UDP-HexNAc pyrophosphorylase.
Synonym(e):
UDP-α-D-N-Acetylgalactosamine, Disodium Salt, UDP-GalNAc, 2Na
Größe auswählen
5 MG
300,00 €
300,00 €
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
300,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H25N3O17P2 · 2Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
651.32
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
NACRES:
NA.51
300,00 €
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
white
Löslichkeit
water: 50 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])(O[P](=O)([O-])OC[C@H]2OC([C@@H]([C@@H]2O)O)N3C=CC(=O)NC3=O)OC1O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]1NC(=O)C)O)O)CO
InChI
1S/C17H27N3O17P2.2Na/c1-6(22)18-10-13(26)11(24)7(4-21)35-16(10)36-39(31,32)37-38(29,30)33-5-8-12(25)14(27)15(34-8)20-3-2-9(23)19-17(20)28;;/h2-3,7-8,10-16,21,24-27H,4-5H2,1H3,(H,18,22)(H,29,30)(H,31,32)(H,19,23,28);;/q;2*+1/p-2/t7-,8-,10-,11+,12-,13-,14-,15?,16?;;/m1../s1
InChIKey
HXWKMJZFIJNGES-QCVFHWOISA-L
Allgemeine Beschreibung
Donor substrate for N-acetylgalactosaminyltransferases. A major terminal sugar of the cyst wall of Giardia lamblia. Useful in synthesis of aryl azide derivatives that can be used in affinity labeling of glycosyltransferases and UDP-HexNAc pyrophosphorylase.
Warnhinweis
Toxicity: Irritant (B)
Rekonstituierung
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C).
Sonstige Hinweise
Kitagawa, H., et al. 1999. Glycobiology 9, 697.
Das, S., and Gillin, F.D. 1996. Exp. Parasitol. 83, 19.
Martina, J.A., and Maccioni, H.J. 1996. J. Neurosci. Res. 46, 485.
Zeng, Y., et al. 1996. Anal. Biochem. 239, 99.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable