582231
Tetanus Toxoid
from Clostridium tetani, , lyophilized, nontoxic antigenic agent, Calbiochem®
Synonym(e):
TTx
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Tetanustoxoid, Clostridium tetani, This tetanus toxoid is prepared by formaldehyde inactivation of tetanus toxin. It retains its antigenic character, but is essentially nontoxic as determined by an LD₅₀ in mice.
Qualitätsniveau
Form
lyophilized
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Warnhinweis
Physikalische Form
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Habermann E. und Goretzki, K. 1985. In Monoclonal Antibodies Against Bacteria (Macario, A.J.L., und Conway de Macario, E. Hrsg.) Academic Press, New York, p.191.
Kozbor, D. und Roder, J.C. 1981. J. Immunol.127, 1275.
Bizzini, B., et al. 1970. Eur. J. Biochem.17, 100.
Largier, J.F. und Joubert, F.J. 1956. Biochem. Biophys. Acta20, 407.
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable