566320
Sirtinol
A cell-permeable 2-hydroxy-1-naphthaldehyde derivative that acts as a specific and direct inhibitor of the sirtuin class of deacetylase activity with no affect on human HDAC1.
Synonym(e):
Sirtinol, 2-[(2-Hydroxynaphthalen-1-ylmethylene)amino]-N-(1-phenethyl)benzamide, Sir Two Inhibitor Naphthol, SIRT1 Inhibitor I, SIRT1/2 Inhibitor I, SIRT2 Inhibitor III
Größe auswählen
239,00 €
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
239,00 €
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
yellow
Löslichkeit
DMSO: 1 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
N([C@@H](C)c4ccccc4)C(=O)c1c(cccc1)N\C=C2\c3c(cccc3)C=CC\2=O
InChI
1S/C26H22N2O2/c1-18(19-9-3-2-4-10-19)28-26(30)22-13-7-8-14-24(22)27-17-23-21-12-6-5-11-20(21)15-16-25(23)29/h2-18,27H,1H3,(H,28,30)/b23-17-/t18-/m0/s1
InChIKey
YUGODMKHHCZZOI-ZVTCDHROSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Human HDAC1
Verpackung
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Grozinger, C.M., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 38837.
WGK
WGK 1