Wichtige Dokumente
580551
Sigma-Aldrich
Tautomycin, Streptomyces spiroverticillatus – CAS-Nr. 109946-35-2, Calbiochem
Tautomycin, CAS 109946-35-2, is a potent inhibitor of protein phosphatase 1, 2A, and smooth muscle endogenous phosphatase (IC₅₀ = 1 nM, 10 nM, and 6 nM, respectively). Mixture of two isomers.
Synonym(e):
Tautomycin, Streptomyces spiroverticillatus – CAS-Nr. 109946-35-2, Calbiochem
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C41H66O13
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
766.95
UNSPSC-Code:
12352200
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (HPLC)
Form
lyophilized (thin film)
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated
protect from light
Löslichkeit
chloroform: soluble
ethanol: soluble
methanol: soluble
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C41H66O13/c1-21(2)36(51-34(47)20-31(45)35-27(8)39(48)52-40(35)49)38(50-10)32(46)19-30(44)26(7)29(43)13-11-24(5)37-25(6)16-18-41(54-37)17-15-23(4)33(53-41)14-12-22(3)28(9)42/h21-26,29,31-33,36-38,43,45-46H,11-20H2,1-10H3/t22-,23+,24+,25-,26-,29-,31+,32+,33-,36+,37-,38+,41+/m0/s1
InChIKey
RFCWHQNNCOJYTR-IRCAEPKSSA-N
Allgemeine Beschreibung
Gemisch aus zwei Isomeren. Starker Inhibitor von Proteinphosphatasen und nützlich für Studien zur Proteinphosphorylierung. Ein potenter Inhibitor von Proteinphosphatase 1 (IC50 = 1 nM), Proteinphosphatase 2A (IC50 = 10 nM) und endogene Phosphatase der glatten Muskulatur (IC50 = 6 nM). Zur Hemmung der Proteinphosphatase 2B sind höhere Konzentrationen erforderlich. Hemmt weder die Proteinphosphatase 2C noch die Phorboldibutyratbindung. Aktiviert nicht die Proteinkinase C und hemmt nicht die Myosin-Leichtketten-Kinase.
Biochem./physiol. Wirkung
Primäres Ziel
PP1
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Ziel-IC50: 1 nM, 10 nM, 6 nM, jeweils gegen Proteinphosphatase 1, Proteinphosphatase 2A und endogene Phosphatase der glatten Muskulatur
Warnhinweis
Toxizität: Hochgiftig (H)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 1 Monat haltbar.
Aus Katalog:
Beschr. Feld- entfernt ". . .and useful for studies involving protein phosphorylation"
- entfernt ". . .oder Phorbol-Dibutyrat-Bindung. Aktiviert nicht die Proteinkinase C und hemmt nicht die Myosin-Leichtketten-Kinase"
Sonstige Hinweise
Aufgrund der Beschaffenheit der in dieser Lieferung enthaltenen Gefahrgüter können zusätzliche Versandkosten bei Ihrer Bestellung anfallen. Bestimmte Größen sind ggf. von den Versandzuschlägen für Gefahrgüter ausgenommen. Um weitere Informationen über diese Versandzuschläge zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertrieb.
McCluskey, A., et al. 2002. J. Med. Chem.45, 1151.
Mitsuhashi, S., et al. 2001. Biochem. Biophys. Res. Commun.287, 328.
Kikuchi, K., et al. 1999. Int. J. Mol. Med.4, 395.
Sheppeck, J.E., et al. 1997. J. Org. Chem.62, 387.
Sugiyama, Y., et al. 1996. Bioorg. Med. Chem. Lett.6, 3.
Gong, M.C., et al. 1992. J. Biol. Chem.267, 14662.
Suganuma, M., et al. 1992. Toxicon30, 873.
MacKintosh, C. und Klumpp, S. 1990. FEBS Lett.277, 137.
Magae, J., et al. 1989. J. Antibiot.42, 1290.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable