566332
Sirt1 Inhibitor VII, Inauhzin
The Sirt1 Inhibitor VII, Inauhzin controls the biological activity of Sirt1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Synonym(e):
Sirt1 Inhibitor VII, Inauhzin, 10-[2-(5H-[1,2,4]triazino[5,6-b]indol-3-ylthio)butanoyl]-10H-phenothiazine, INZ
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Wirksamkeit
0.7 μM IC50
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
beige
Löslichkeit
DMSO: 100 mg/mL
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Warnhinweis
Sonstige Hinweise
Zhang, Y., et al. 2012. Cancer Biol. Ther.13, 915
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable