PZ0186
PF-477736
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(2R)-2-Amino-2-cyclohexyl-N-[2-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-6-oxo-5,6-dihydro-1H-[1,2]diazepino[4,5,6-cd]indol-8-yl]-acetamide, PF-00477736
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
yellow
Löslichkeit
DMSO: ≥20 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cn1cc(cn1)-c2[nH]c3cc(NC(=O)[C@H](N)C4CCCCC4)cc5C(=O)NN=Cc2c35
InChI
1S/C22H25N7O2/c1-29-11-13(9-25-29)20-16-10-24-28-21(30)15-7-14(8-17(27-20)18(15)16)26-22(31)19(23)12-5-3-2-4-6-12/h7-12,19,27H,2-6,23H2,1H3,(H,26,31)(H,28,30)/t19-/m1/s1
InChIKey
NDEXUOWTGYUVGA-LJQANCHMSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable