565725-M
SecinH3
A cell-permeable triazolo compound that acts as a Sec7 domain-binding, selective antagonist against cytohesin family small GEFs.
Synonym(e):
SecinH3, N-(4-(5-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-3-methoxy-1H-1,2,4-triazol-1-yl)phenyl)-2-(phenylthio)acetamide, Cytohesin Inhibitor I
Größe auswählen
276,00 €
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
276,00 €
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 50 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
S(CC(=O)Nc2ccc(cc2)[n]3nc(nc3c4cc5c(cc4)OCO5)OC)c1ccccc1
InChI
1S/C24H20N4O4S/c1-30-24-26-23(16-7-12-20-21(13-16)32-15-31-20)28(27-24)18-10-8-17(9-11-18)25-22(29)14-33-19-5-3-2-4-6-19/h2-13H,14-15H2,1H3,(H,25,29)
InChIKey
QPGYAMIHXLCFTJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Cytohesin
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Fuss, B., et al. 2006. Nature444, 945.
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Artikel
Hydrogel-based biomaterials for cell delivery and tissue regeneration applications are discussed.