560626
2-Isopropenyl-2-oxazolin
98%
Synonym(e):
2-Isopropenyl-2-oxazoline
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Enthält
1000 ppm phenothiazine as inhibitor
Brechungsindex
n20/D 1.478 (lit.)
Viskosität
0.993 cP(25 °C)
bp
147 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−47 °C (lit.)
Dichte
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=C)C1=NCCO1
InChI
1S/C6H9NO/c1-5(2)6-7-3-4-8-6/h1,3-4H2,2H3
InChIKey
LPIQIQPLUVLISR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
118.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
48 °C - closed cup