Merck
561505
Millipore
L-Selenomethionine
L Selenomethionine increases the expression of glutathione peroxidase.
Synonym(e):
L-Selenomethionine, SeMet
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H11NO2Se
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
NACRES:
NA.25
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Beschreibung
Merck USA index - 14, 8441
Assay
≥97% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
water: 50 mg/mL
Kationenspuren
Se: ≥39.5%
heavy metals: ≤10 ppm
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[Se](CC[C@H]([N+H3])C(=O)[O-])C
InChI
1S/C5H11NO2Se/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
InChIKey
RJFAYQIBOAGBLC-BYPYZUCNSA-N
Allgemeine Beschreibung
Increases the expression of glutathione peroxidase.
Warnhinweis
Toxicity: Carcinogenic / Teratogenic (D)
Rekonstituierung
Unstable in solution; reconstitute just prior to use.
Sonstige Hinweise
Jornot, L. and Junod, A.F. 1995. Biochem. J. 306, 581.
Boles, J.O., et al. 1992. J. Biol. Chem.267, 22217.
Nielson, J.B. and Anderson, O. 1992. Toxicology74, 233.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
250.3 - 346.3 °F
Flammpunkt (°C)
121.3 - 174.6 °C