557525
Ro-32-0432
A selective cell-permeable protein kinase C inhibitor.
Synonym(e):
Ro-32-0432
Größe auswählen
213,00 €
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
213,00 €
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
red
Löslichkeit
DMSO: 5 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.[n]21c3c(cc2CC(CC1)CN(C)C)ccc(c3)C4=C(C(=O)NC4=O)c5c6c([n](c5)C)cccc6
InChI
1S/C28H28N4O2.ClH/c1-30(2)15-17-10-11-32-20(12-17)13-18-8-9-19(14-24(18)32)25-26(28(34)29-27(25)33)22-16-31(3)23-7-5-4-6-21(22)23;/h4-9,13-14,16-17H,10-12,15H2,1-3H3,(H,29,33,34);1H
InChIKey
WMVQGKBSNAIMHI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Bitte beachten Sie, dass das Molekulargewicht dieser Verbindung aufgrund des variablen Wassergehalts chargenspezifisch ist.
Biochem./physiol. Wirkung
PKCα;
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Wilkinson, S.E., et al. 1993. Biochem. J.294, 335.
WGK
WGK 3