553504
RAD51, His•Tag®, Pneumocystis carinii, Recombinant, E. coli
Größe auswählen
653,00 €
Voraussichtliches Versanddatum29. April 2025
Größe auswählen
About This Item
653,00 €
Voraussichtliches Versanddatum29. April 2025
Empfohlene Produkte
Assay
≥95% (SDS-PAGE)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−70°C
Allgemeine Beschreibung
Verpackung
Warnhinweis
Einheitendefinition
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Jasin, M. 2002. Oncogene21, 8981.
Symington, L.S., et al. 2002. Microbiol. Mol. Biol. Rev.66, 630.
Daboussi, F., et al. 2002. Cell. Signal.14, 969.
Liu, Y. and West, S.C. 2002. Breast Cancer Res.4, 9.
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable