CBL1348
Anti-Integrin beta1 Antibody, clone HM beta 1.1
clone HM beta 1.1, from hamster
Synonym(e):
CD29 antigen, Fibronectin receptor subunit beta, Integrin VLA-4 subunit beta, fibronectin receptor beta subunit, integrin VLA-4 beta subunit, integrin beta 1, integrin, beta 1 (fibronectin receptor, beta polypeptide, antigen
CD29 includes MDF2,
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
hamster
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
HM beta 1.1, monoclonal
Speziesreaktivität
human, mouse
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ITGB1(3688)
mouse ... Itgb1(16412)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
Integrine
Qualität
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
NIH3T3, A431
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable