Wichtige Dokumente
539305
Sigma-Aldrich
Protein G, alkalische Phosphatase-Konjugat
Größe auswählen
500 μG
230,00 €
230,00 €
Voraussichtliches Versanddatum19. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 μG
230,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41116133
NACRES:
NA.41
230,00 €
Voraussichtliches Versanddatum19. Mai 2025
Form
liquid
Qualitätsniveau
Enthält
≤0.1% sodium azide as preservative
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
do not freeze
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Das Protein G, alkalische Phosphatase-Konjugat wird gewonnen durch die Konjugation von Protein G, einem an der Zelloberfläche befindlichen Protein der Streptococcus-Spezies, an alkalische Phosphatase. Dieses Konjugat wird verwendet als Sekundärwirkstoff[1] in Immunassay-Verfahren zur Detektion von polyklonalen Antikörpern von Ziege und Kaninchen sowie von monoklonalen IgG1, IgG2a und IgG2b der Maus.[2]
Protein G konjugiert mit alkalischer Phosphatase. Reagiert nicht mit IgA, IgE oder IgM.
Anwendung
Protein G, alkalische Phosphatase-Konjugat wird verwendet für:
  • direkten Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) (1:1000)[3](1:250)
  • indirekten ELISA (1:1000)[4]
  • Immunblot (1:5000)[5]
Verpackung
Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Fläschchenetikett.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Physikalische Form
In 50 mM Tris Puffer, 1 mM MgCl₂;, 0,1 mM ZnCl₂;, 1 % BSA, 0,1% Natriumazid, pH 7,6.
Hinweis zur Analyse
Einzelbande bei 33,8 kDa mittels SDS-PAGE.
Sonstige Hinweise
p-Nitrophenylphosphat, 1,0 mg/ml in 10 % Diethanolamin, pH 9,8, 1 mM MgCl2 bei 25 °;C wurde als Substrat für die Testung der Reaktivität des Immunenzyms verwendet. Mit den Assay-Bedingungen verbundene Variablen geben die korrekte Arbeitsverdünnung vor.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
S Sun et al.
Journal of immunological methods, 152(1), 43-48 (1992-07-31)
The IgG binding domains of staphylococcal protein A and streptococcal protein G were expressed as a chimaera using the pGEX vector which has been advocated because its fusion proteins tend to be soluble and easily isolated on immobilised glutathione. This
A O Olarinmoye et al.
Epidemiology and infection, 145(10), 2030-2037 (2017-05-10)
The hamadryas baboon (Papio hamadryas hamadryas) is the only indigenous species of non-human primates (NHP) found in the Kingdom of Saudi Arabia (KSA). There are no peer-reviewed publications on viral infections of the baboons of KSA. Apart from camels, other
B Nilson et al.
Journal of immunoassay, 9(2), 207-225 (1988-01-01)
Protein G, an IgG-binding protein, purified from the surface of group G streptococci, was coupled to alkaline phosphatase. The conjugate was used for detection of polyclonal goat and rabbit antibodies and monoclonal mouse IgG1, IgG2a and IgG2b in an enzyme-linked
Lisa D MacDonald et al.
Human vaccines & immunotherapeutics, 14(1), 59-66 (2017-09-22)
Peptide antigens are combined with an adjuvant in order to increase immunogenicity in vivo. The immunogenicity and safety of a RSV vaccine formulated in a novel oil-based platform, DepoVax™ (DPX), was compared to an alum formulation. A peptide B cell
Anja Reckendorf et al.
International journal for parasitology. Parasites and wildlife, 14, 53-61 (2021-01-26)
Pseudaliid lungworm (Metastrongyloidea) infections and associated secondary bacterial infections may severely affect the health status of harbour porpoises (Phocoena phocoena) in German waters. The presented retrospective analysis including data from 259 harbour porpoises stranded between 2006 and 2018 on the