Merck
538904
Sigma-Aldrich
Prostaglandin E2
Involved in vasodilator actions of kinins such as bradykinin.
Synonym(e):
Prostaglandin E2, PGE₂
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H32O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
352.47
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
>98% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
white to light yellow
Löslichkeit
acetone: soluble
ethanol: soluble
ethyl acetate: soluble
methanol: soluble
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C20H32O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h4,7,12-13,15-17,19,21,23H,2-3,5-6,8-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b7-4+,13-12+
InChIKey
XEYBRNLFEZDVAW-RTYMFESYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ist an den Vasodilatoraktionen von Kininen, wie Bradykinin, beteiligt. Hemmt die MAP Kinase in mesangialen Zellen der Ratte (IC50 = 25- 50 µ;M). Reguliert die Adenylatzyklase-Aktivität über G-Protein-gekoppelte Rezeptoren.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Ist an den Vasodilatoraktionen von Kininen, wie Bradykinin, beteiligt
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Ziel-IC50: 25-50 µ;M hemmt die MAP Kinase in mesangialen Zellen der Ratte
Warnhinweis
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Sonstige Hinweise
Li, X., et al. 1995. Am. J. Physiol.269, C986.
Kessler, W., et al. 1992. Exp. Brain Res.91, 467.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Arpan Acharya et al.
Journal of virology (2020-12-18)
HIV persists in cellular reservoirs despite effective combined antiretroviral therapy (cART) and there is viremia flare up upon therapy interruption. Opioids modulate the immune system and suppress antiviral gene responses, which significantly impact people living with HIV (PLWH). However, the