5.33982
Dock5 Inhibitor, C21
Synonym(e):
Dock5 Inhibitor, C21, N-(3,5-Dichlorophenyl)benzenesulfonamide
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
gray
Löslichkeit
DMSO: 50 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[S](=O)(=O)(Nc2cc(cc(c2)Cl)Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C12H9Cl2NO2S/c13-9-6-10(14)8-11(7-9)15-18(16,17)12-4-2-1-3-5-12/h1-8,15H
InChIKey
HMKZVAZQKOKXRZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Dock5
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Vives, V., et al. 2011. J. Bone Miner. Res.26, 1099.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable