5.32282
DOT1L Inhibitor, EPZ004777
Synonym(e):
DOT1L Inhibitor, EPZ004777, 1-(3-((((2R,3S,4R,5R)-5-(4-Amino-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-7-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl)(isopropyl)amino)propyl)-3-(4-(tert-butyl)phenyl), HMTase Inhibitor XVI, EPZ4777
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥97% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
powder
Wirksamkeit
400 pM IC50
300 pM Ki
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 50 mg/mL
water: insoluble
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C28H41N7O4/c1-17(2)34(13-6-12-30-27(38)33-19-9-7-18(8-10-19)28(3,4)5)15-21-22(36)23(37)26(39-21)35-14-11-20-24(29)31-16-32-25(20)35/h7-11,14,16-17,21-23,26,36-37H,6,12-13,15H2,1-5H3,(H2,29,31,32)(H2,30,33,38)/t21-,22-,23-,26-/m1/s1
InChIKey
WXRGFPHDRFQODR-ICLZECGLSA-N
Allgemeine Beschreibung
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Biochem./physiol. Wirkung
DOT1L
Verpackung
Warnhinweis
Angaben zur Herstellung
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Yu, W., et al. 2012. Nat. Commun.3, 1288.
Daigle, S.R., et al. 2011. Cancer Cell.20, 53.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable