Wichtige Dokumente
529582
Sigma-Aldrich
3-MB-PP1
≥97% (HPLC), solid, PP1 analog, Calbiochem®
Synonym(e):
PP1-Analogon III, 3-MB-PP1, 1-(tert-Butyl)-3-(3-methylbenzyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amin, Plk1-ASKA-Inhibitor, Syk-ASKA-Inhibitor, ZAP-70-ASKA-Inhibitor
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H21N5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
295.38
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.77
product name
PP1-Analogon III, 3-MB-PP1, PP1 Analog III, 3-MB-PP1 primarily used in Inhibition.
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 50 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C17H21N5/c1-11-6-5-7-12(8-11)9-13-14-15(18)19-10-20-16(14)22(21-13)17(2,3)4/h5-8,10H,9H2,1-4H3,(H2,18,19,20)
InChIKey
FYCOTGCSHZKHPR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein zellpermeables, C3-vergrößertes PP1 (Katalog-Nr. <;A href=" http://www.emdbiosciences.com/products/EMD_BIO-567809">;567809<;/A>;)-Analog, das nachweislich als potenter, mit ATP konkurrierender und hochgradig für ASKA (Analog-sensible Kinaseallele) selektiver Inhibitor gegenüber Polo-ähnlicher Kinase 1C67V L130G (75 % bzw. 94 % Hemmung in zellfreien Kinase-Assays bei 0,1 bzw. 1 µ;M), ZAP-70C405V M414A/ZAP-70M414A (vollständige Prävention bzw. Eliminierung von α;TCR-stimulierter [Ca2+]-Erhöhung in ASKA-Transfektanten bei Anwendung vor oder nach der α;TCR-Stimulierung bei 6 µ;M) und SykM442A S505A (56 % Hemmung der Phagozytose von Ab-opsonisiertem SRBC durch ASKA-Makrophagen bei 6 µ;M) wirkt und dabei geringe oder keine Aktivität gegenüber dem Wildtyp oder anderen, nicht zu hemmenden zellulären Enzymen zeigt. Funktionale Analog-sensible Allelmutationen sind wertvolle Hilfsmittel für die pharmakologische Validierung der Wirkstoffentwicklung und für die Aufklärung der Signalwege und Funktionen von Enzymen sowohl in Kulturen in vitro als auch in Tieren in vivo, wenn keine spezifischen Inhibitoren gegen natürlich vorkommende Zielenzyme verfügbar sind und/oder Generationen von Knockout-Tieren/Zellen, denen die Zielenzyme fehlen, schwierig, nicht machbar oder schlicht unmöglich scheinen.
Ein zellpermeables, C3-vergrößertes PP1 (Katalog-Nr. 567809)-Analog, das nachweislich als potenter, mit ATP konkurrierender und hochgradig für ASKA (Analog-sensible Kinaseallele) selektiver Inhibitor gegenüber Polo-ähnlicher Kinase 1C67V L130G (75 % bzw. 94 % Hemmung in zellfreien Kinase-Assays bei 0,1 bzw. 1 µ;M), ZAP-70C405V M414A/ZAP-70M414A (vollständige Prävention bzw. Eliminierung von α;TCR-stimulierter [Ca2+]-Erhöhung in ASKA-Transfektanten bei Anwendung vor oder nach der α;TCR-Stimulierung bei 6 µ;M) und SykM442A S505A (56 % Hemmung der Phagozytose von Ab-opsonisiertem SRBC durch ASKA-Makrophagen bei 6 µ;M) wirkt und dabei geringe oder keine Aktivität gegenüber dem Wildtyp oder anderen, nicht zu hemmenden zellulären Enzymen zeigt. Funktionale Analog-sensible Allelmutationen sind wertvolle Hilfsmittel für die pharmakologische Validierung der Wirkstoffentwicklung und für die Aufklärung der Signalwege und Funktionen von Enzymen sowohl in Kulturen in vitro als auch in Tieren in vivo, wenn keine spezifischen Inhibitoren gegen natürlich vorkommende Zielenzyme verfügbar sind und/oder Generationen von Knockout-Tieren/Zellen, denen die Zielenzyme fehlen, schwierig, nicht machbar oder schlicht unmöglich scheinen.
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Miller, A.L., et al. 2009. J. Immunol.182, 988.
Levin, S.E., et al. 2008. J. Biol. Chem.283, 15419.
Burkard, M.E., et al. 2007. Proc. Natl. Acad. Sci. USA104, 4383.
Bishop, A.C., et al. 1999. J. Am. Chem. Soc.121, 627.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Emily Shortt et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 2071, 171-186 (2019-11-24)
Apicomplexans are obligate parasites that replicate inside host cells, within a subcellular compartment called the parasitophorous vacuole. Egress is the process by which apicomplexan parasites like Toxoplasma gondii exit from host cells, rupturing the parasitophorous vacuole and host-cell plasma membranes
Jarmila Princová et al.
PLoS genetics, 19(1), e1010582-e1010582 (2023-01-11)
Oxidative stress is associated with cardiovascular and neurodegenerative diseases, diabetes, cancer, psychiatric disorders and aging. In order to counteract, eliminate and/or adapt to the sources of stress, cells possess elaborate stress-response mechanisms, which also operate at the level of regulating
Dunja Celebic et al.
The EMBO journal, 43(7), 1325-1350 (2024-02-07)
Exit from mitosis is brought about by dramatic changes in the phosphoproteome landscape. A drop in Cyclin-dependent kinase (Cdk) activity, the master regulatory kinase, and activation of counteracting phosphatases such as Cdc14 in budding yeast, results in ordered substrate dephosphorylation, allowing
Nadine Krämer et al.
Viruses, 14(10) (2022-10-28)
The human cytomegalovirus (HCMV) is a member of the beta-herpesvirus family and inflicts life-long latent infections in its hosts. HCMV has been shown to manipulate and dysregulate many cellular processes. One major interactor with the cellular host is the viral
Alex W Chan et al.
eLife, 12 (2023-11-07)
Apicomplexan parasites use Ca2+-regulated exocytosis to secrete essential virulence factors from specialized organelles called micronemes. Ca2+-dependent protein kinases (CDPKs) are required for microneme exocytosis; however, the molecular events that regulate trafficking and fusion of micronemes with the plasma membrane remain