Merck
525186
Sigma-Aldrich
Phospholipase C, Bacillus cereus
Synonym(e):
Phospholipase C, Bacillus cereus, PLC
Größe auswählen
250 U
533,00 €
533,00 €
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 U
533,00 €
About This Item
CAS-Nummer:
EC-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.54
533,00 €
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Beschreibung
RTECS - SZ6116000
Qualitätsniveau
Form
solid
Spezifische Aktivität
≥50 units/mg dry wt.
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Farbe
white to brownish
Löslichkeit
aqueous buffer: soluble
water: soluble
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Native Phospholipase C von Bacillus cereus. Katalysiert die Hydrolyse von Lecithinen zu 1,2-Diglyceriden und Cholinphosphat.
Warnhinweis
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Einheitendefinition
Eine Einheit ist definiert als die Menge an Enzym, die bei 37 °;C und pH 8,0 pro Minute 1 µ;mol Lecithin hydrolysiert.
Sonstige Hinweise
Rahman, S.M., et al. 1995. Infect. Immun. 63, 259.
Bhamidipati, S.P., and Hamilton, J.A. 1993. J. Biol. Chem. 268, 2431.
Nieva, J.L., et al. 1993. Biochemistry 32, 1054.
Hendrickson, H.S., et al. 1992. Biochemistry 31, 12169.
Slack, B.E., et al. 1991. J. Biol. Chem. 266, 24503.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable