5.09164
Windorphen
Synonym(e):
Windorphen, Wnt inhibitor dorsalizing, Histone Acetyltransferase Inhibitor XII, ( E) & ( Z)-3-Chloro-2,3- bis(4-methoxyphenyl)acrylaldehyde, WD, HAT Inhibitor XII, Wnt Pathway Inhibitor XXII, Wnt inhibitor dorsalizing, Histone Acetyltransferase Inhibitor XII, (E) & (Z)-3-Chloro-2,3-bis(4-methoxyphenyl)acrylaldehyde, WD, HAT Inhibitor XII, Wnt Pathway Inhibitor XXII
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
off-white
Löslichkeit
DMSO: 50 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C17H15ClO3/c1-20-14-7-3-12(4-8-14)16(11-19)17(18)13-5-9-15(21-2)10-6-13/h3-11H,1-2H3/b17-16-
InChIKey
VNRALGZMXHFBPG-MSUUIHNZSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Warnhinweis
Rekonstituierung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable