Dokumente
681673
Sigma-Aldrich
Wnt-Antagonist III, Box5 – Calbiochem
The Wnt Antagonist III, Box5 controls the biological activity of Wnt. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Synonym(e):
Wnt-Antagonist III, Box5 – Calbiochem
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C30H50N6O13S2
Molekulargewicht:
766.88
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥90% (HPLC)
Form
lyophilized solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
water: 4 mg/mL
DMSO: 50 mg/mL
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Ein von Wnt-5a abgeleitetes, N-terminal mit Butyloxycarbonyl (Boc) geschütztes Hexapeptid, das Wnt-5a-vermittelte zelluläre Aktivitäten in A2058- und HTB63-Melanomkulturen wirksam antagonisiert, einschließlich Migration, Invasion, Kalziumreaktion und MARCKS-Phosphorylierung. Das Ersetzen des N-terminalen Boc durch eine Formylmodifikation führt zu einem Peptid namens Foxy5, das die biologische Aktivität von Wnt-5a in einer von Frizzled-5 (Fzd-5/Frz-5) abhängigen Weise nachahmt, anstatt sie zu antagonisieren. Die Peptidsequenz ist in mehreren Spezies, darunter Mensch, Maus und Ratte, konserviert und es wird erwartet, dass Box5 seine Wirkung über eine direkte FZD5-Bindung ausübt, wie es bei Foxy5 der Fall ist.
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Sequenz
t-Boc-NH-Met-Asp-Gly-Cys-Glu-Leu-CO₂H
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Jenei, V., et al. 2009. Proc. Natl. Acad. Sci. USA106, 19473.
Safholm, A., et al. 2006. J. Biol. Chem.281, 2740.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Krishan G Jain et al.
American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, 323(5), L515-L524 (2022-09-14)
Failure to regenerate injured alveoli functionally and promptly causes a high incidence of fatality in coronavirus disease 2019 (COVID-19). How elevated plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1) regulates the lineage of alveolar type 2 (AT2) cells for re-alveolarization has not been studied.
Yiming Fang et al.
NPJ precision oncology, 8(1), 7-7 (2024-01-09)
Frequent relapse and chemoresistance cause poor outcome in ovarian cancer (OC) and cancer stem cells (CSCs) are important contributors. While most studies focus exclusively on CSCs, the role of the microenvironment in providing optimal conditions to maintain their tumor-initiating potential
Chao Liu et al.
Science advances, 9(4), eadd8977-eadd8977 (2023-01-28)
Cervical squamous cell carcinoma (CESC) is a prototypical human cancer with well-characterized pathological stages of initiation and progression. However, high-resolution knowledge of the transcriptional programs underlying each stage of CESC is lacking, and important questions remain. We performed single-cell RNA
Sally Yunsun Kim et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 12, 1349312-1349312 (2024-03-13)
Many adult lung diseases involve dysregulated lung repair. Deciphering the molecular and cellular mechanisms that govern intrinsic lung repair is essential to develop new treatments to repair/regenerate the lungs. Aberrant Wnt signalling is associated with lung diseases including emphysema, idiopathic