5.08225
(Z)-4-Hydroxytamoxifen
≥99% (HPLC), liquid, estrogen receptor modulator, Calbiochem
Synonym(e):
InSolution Tamoxifen, 4-Hydroxy-, ( Z)-, ( Z)-4-(1-(4-(Dimethylaminoethoxy)phenyl)-2-phenyl-1-butenyl)phenol, ( Z)-4-(1-(4-(2-(Dimethylamino)ethoxy)phenyl)-2-phenylbut-1-enyl)phenol, (Z)-4-Hydroxytamoxifen, (Z)-4-OH-TAM, trans-4-Hydroxytamoxifen
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
(Z)-4-Hydroxytamoxifen, InSolution, ≥99%
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (HPLC)
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Lagertemp.
−70°C
InChI
1S/C26H29NO2/c1-4-25(20-10-14-23(28)15-11-20)26(21-8-6-5-7-9-21)22-12-16-24(17-13-22)29-19-18-27(2)3/h5-17,28H,4,18-19H2,1-3H3/b26-25-
InChIKey
DODQJNMQWMSYGS-QPLCGJKRSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Estrogen receptor
Warnhinweis
Physikalische Form
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Ye, Q. and Bodell, W.J. 1996. Carcinogenesis17, 1747.
Laser, R., et al. 1985. Eur. J. Cancer Clin. Oncol.21, 985.
Jordan, V.C., et al. 1978. J. Toxicol. Environ. Health4, 364.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
55.4 °F
Flammpunkt (°C)
13 °C