Merck
SML1666
Sigma-Aldrich
4-Hydroxytamoxifen
≥98% (HPLC), solution, Tamoxifen metabolite
Synonym(e):
4-OHT, cis/trans-4-Hydroxytamoxifen
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26H29NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
387.51
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
product name
4-Hydroxytamoxifen gebrauchsfertige Lösung, 5 mg/mL in ethanol: isopropanol (95:5)
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Form
solution
Konzentration
5 mg/mL in ethanol: isopropanol (95:5)
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C26H29NO2/c1-4-25(20-8-6-5-7-9-20)26(21-10-14-23(28)15-11-21)22-12-16-24(17-13-22)29-19-18-27(2)3/h5-17,28H,4,18-19H2,1-3H3/b26-25-
InChIKey
TXUZVZSFRXZGTL-QPLCGJKRSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
4-Hydroxytamoxifen ist ein aktiver Metabolit von Tamoxifen. 4-Hydroxytamoxifen wird von Cytochrom P450 2D6 in der menschlichen Leber gebildet und ist ein potenter und selektiver Estrogenrezeptorantagonist. 4-Hydroxytamoxifen wird verwendet, um die LC3-Lipidation zu stimulieren und autophagische Vesikel auf eine superoxidabhängige Weise zu bilden. Tamoxifen und 4-Hydroxytamoxifen induzieren Cytochrom P450 3A4 (ein wichtiges arzneimittelmetabolisierendes Enzym) in primären Kulturen humaner Hepatozyten merklich. 4-Hydroxytamoxifen durchläuft eine cis-trans(E-Z)-Isomerisation, ein Prozess, der in allen gängigen Laborlösungsmitteln auftritt.
Die trans-Isoform von 4-Hydroxytamoxifen besitzt eine antiestrogene Wirkung, während das cis-4-Hydroxytamoxifen als wichtiger Agonist für den Estrogenrezeptor dient. 4-Hydroxytamoxifen fördert die Apoptose durch die Aktivierung des p38-Signalwegs in Brustkrebszellkulturen.
Angaben zur Herstellung
4-Hydroxytamoxifen wird in einer 13-mM-Lösung geliefert. Die empfohlene Arbeitskonzentration beträgt 10–100 μM. Daher sollte die 4-Hydroxytamoxifen gebrauchsfertige Lösung 1:130 bis 1:1.300 in Zellkulturmedien verdünnt werden.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
55.4 °F
Flammpunkt (°C)
13 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Characterization of tamoxifen and 4-hydroxytamoxifen glucuronidation by human UGT1A4 variants.
Sun D, et al.
Breast Cancer Research, 8(4), R50-R50 (2006)
Activation of the p38 mitogen-activated protein kinase pathway by estrogen or by 4-hydroxytamoxifen is coupled to estrogen receptor-induced apoptosis.
Zhang C C and Shapiro D J
The Journal of Biological Chemistry, 275(1), 479-486 (2000)
Izumi Kaji et al.
JCI insight, 6(16) (2021-07-02)
Functional loss of myosin Vb (MYO5B) induces a variety of deficits in intestinal epithelial cell function and causes a congenital diarrheal disorder, microvillus inclusion disease (MVID). The impact of MYO5B loss on differentiated cell lineage choice has not been investigated.
Jinming Zhao et al.
iScience, 24(12), 103425-103425 (2021-12-09)
We previously showed stabilization of NIK-induced activation of NF-κB non-canonical signaling suppresses MLL-AF9-induced AML. In the current study, we demonstrate that deletion of NF-κB non-canonical RelB prevents the inhibitory effect of NIK stabilization in MLL-AF9 AML. Mechanistically, RelB suppresses its
Kindlin-2 preserves integrity of the articular cartilage to protect against osteoarthritis.
Wu, et al.
Nature aging, 2, 332-347 (2023)