5.06048
TAT-Beclin-1
≥97% (HPLC), powder, Beclin-1 activator, Calbiochem®
Synonym(e):
Beclin-1 Activator I, TAT-Beclin-1, Atg6 Activator I, Beclin1-GAPR-1 Interaction Blocker I, Vps30 Activator I, H₂N-YGRKKRRQRRR-GG-TNVFNATFEIWHDGEFGT-CO₂H, Autophagy Inducer IV
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Beclin-1 Activator I, TAT-Beclin-1,
Assay
≥97% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 50 mg/mL
water: 50 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
GAPR-1/GLIPR2
Verpackung
Warnhinweis
Sequenz
Physikalische Form
Rekonstituierung
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable