475880
ML-7, Hydrochlorid
A cell-permeable, potent, reversible, ATP-competitive, and selective inhibitor of myosin light chain kinase (Ki = 300 nM).
Synonym(e):
ML-7, Hydrochlorid, 1-(5-Iod-Naphthalin-1-Sulfonyl)Homopiperazin, HCl
Größe auswählen
221,00 €
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Größe auswählen
About This Item
221,00 €
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
>98% (TLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
50% ethanol: 4.5 mg/mL
DMSO: 4.5 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Ic1c2c(c(ccc2)[S](=O)(=O)N3CCNCCC3)ccc1
InChI
1S/C15H17IN2O2S/c16-14-6-1-5-13-12(14)4-2-7-15(13)21(19,20)18-10-3-8-17-9-11-18/h1-2,4-7,17H,3,8-11H2
InChIKey
GEHJIACZUFWBTK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Myosin-leichte-Ketten-Kinase (Mlck)
Warnhinweis
Angaben zur Herstellung
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Saitoh, M., et al. 1987. J. Biol. Chem.262, 7796.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable