Wichtige Dokumente
474700
Sigma-Aldrich
Mevastatin
An antibiotic that acts as a potent inhibitor of HMG-CoA reductase, thus suppressing Ras farnesylation.
Synonym(e):
Mevastatin
Größe auswählen
50 MG
190,00 €
190,00 €
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
190,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C23H34O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
390.51
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
190,00 €
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Qualitätsniveau
Beschreibung
Merck USA index - 14, 6164
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
white
Löslichkeit
ethanol: soluble
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O1[C@@H](C[C@H](CC1=O)O)CC[C@@H]2[C@H]3[C@H](CCC=C3C=C[C@@H]2C)OC(=O)[C@H](CC)C
InChI
1S/C23H34O5/c1-4-14(2)23(26)28-20-7-5-6-16-9-8-15(3)19(22(16)20)11-10-18-12-17(24)13-21(25)27-18/h6,8-9,14-15,17-20,22,24H,4-5,7,10-13H2,1-3H3/t14-,15-,17+,18+,19-,20-,22-/m0/s1
InChIKey
AJLFOPYRIVGYMJ-INTXDZFKSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dies ist eine inaktive Form, die je nach Anwendung für die Verwendung mit isolierten Zellen aktiviert werden muss. Zur Aktivierung mit NaOH in Ethanol behandeln und anschließend auf pH 7,2 neutralisieren.
Ein Antibiotikum, das als potenter Inhibitor der HMG-CoA-Reduktase wirkt und dadurch die Ras-Farnesylierung unterdrückt. Inhibitor der Myoblastenfusion. Verursacht den Arrest des Zellzyklus in der späten G1-Phase. Kann das knochenmorphogenetische Protein 2 (BMP-2) induzieren. Dieses Produkt muss für die Verwendung in Zellkulturen und zellfreien Assay-Systemen aktiviert werden. Zur Aktivierung mit Ethanollösung mit 1 N NaOH behandeln und anschließend mit 1 N HCl auf pH 7,2 neutralisieren (siehe Keyomarsi, K. et al. 1991).
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
HMG-CoA-Reduktase
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 2 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Sugiyama, M., et al. 2000. Biochem. Biophys. Res. Commun.271, 688.
Hug, T., et al. 1995. Pflugers Archiv. Eur. J. Physiol.429, 682.
Belo, R.S., et al. 1993. Mol.Cell. Biochem.126, 159.
McLeish, K.R., et al. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun.197, 763.
Keyomarsi, K., et al. 1991. Cancer Res. 51, 3602.
Jackson, J.H., et al. 1990. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 87, 3042.
Kita, T., et al. 1980. J. Clin. Invest. 66, 1094.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Ryuichi Nakahara et al.
The EMBO journal, 42(22), e114032-e114032 (2023-10-02)
Bone marrow-derived cells (BMDCs) infiltrate hypoxic tumors at a pre-angiogenic state and differentiate into mature macrophages, thereby inducing pro-tumorigenic immunity. A critical factor regulating this differentiation is activation of SREBP2-a well-known transcription factor participating in tumorigenesis progression-through unknown cellular mechanisms.